Documentos Principais
N4912
Sigma-Aldrich
NMA-Gly-Cys-Gly-Val-Leu-Leu-Lys(dnp)-Arg-Arg-NH2 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
NMA-GCGVLLK(dnp)RR-NH2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C56H90N20O14S · xC2HF3O2
Peso molecular:
1299.50 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
under inert gas
cor
yellow
solubilidade
H2O: ≥0.5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Nme-Asp-Gly-Cys-Gly-Val-Leu-Leu-Lys-DNP-Arg-Arg-NH2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Notch 1 Peptide, fluorogenic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yoshihito Taniguchi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(6), 4014-4019 (2002-03-14)
Notch receptors undergo three distinct proteolytic cleavages during maturation and activation. The third cleavage occurs within the plasma membrane and results in the release and translocation of the intracellular domain into the nucleus to execute Notch signaling. This so-called gamma-secretase