Key Documents
900602P
Avanti
Photoclick C6 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-((2S,3R,E)-1,3-dihydroxy-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-en-2-yl)hexanamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H43N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
433.63
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 250 μg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900602P-250UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3