880430O
Avanti
18:1 PEG350 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880430O
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-350] (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (880430O-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880430O
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C57H108NO17P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-55(59)72-52-54(75-56(60)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)53-74-76(62,63)73-37-36-58-57(61)71-51-50-70-49-48-69-47-46-68-45-44-67-43-42-66-41-40-65-39-38-64-3;/h18-21,54H,4-1
chave InChI
JIOGNAWOCNOXPY-VYAKHVMVSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of lipid bilayer membranes to estimate the diameter of the ion channel formed by the Bacillus anthracis protective antigen 63 (PA63)
- to prepare Gd-C5F12-phospholipid nanobubbles
- to form aqueous dispersions and to study metal cation induced cubic phase
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)