Documentos Principais
880348P
Avanti
Trifunctional fatty acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-diethylaminocoumarinyl photoclick fatty acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H39N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
493.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880348P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)