Key Documents
857510O
Avanti
Anteiso 15:0 fatty acid
>99% (TLC)
Sinônimo(s):
Anteiso 15:0 Fatty Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
242.40
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
>99% (TLC)
forma
oil
embalagem
package of 1 × 10 mg
package of 1 × 25 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
chave InChI
XKLJLHAPJBUBNL-AWEZNQCLSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3