Key Documents
878123C
Avanti
C16-20:5 PC
Avanti Polar Lipids 878123C
Sinônimo(s):
1-O-hexadecyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H80NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
766.08
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (878123C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids 878123C
concentração
5 mg/mL (878123C-5mg)
tipo de lipídio
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H80NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20,22,24-25,29,31,43H,6-7,9,11-13,15,17-19,21,23,26-28,30,32-42H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,22-20-,25-24-,31-29-/t43-/m1/s1
chave InChI
YHSSHPWVFALMBA-IARQOZKNSA-N
Descrição geral
Phophotidylcholine (PC) is a glycerophospholipid and is synthesized by the CDP-choline pathway or Kennedy pathway. It consists of 40-50% of the total phospholipids in mammalian cells and cell organelles.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phophotidylcholine (PC) in hepatocytes are involved in the synthesis of very low density lipoprotein (VLDL).
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878123C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash