Key Documents
860835P
Avanti
CER11-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860835P, powder
Sinônimo(s):
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H60D9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
564.97
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860835P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860835P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860835P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available