Documentos Principais
860849P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9))
Avanti Research - A Croda Brand 860849P, powder
Sinônimo(s):
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C62H110D9NO5
Número CAS:
Peso molecular:
967.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860849P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860849P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)=O)CO
chave InChI
RFBLXZKZNTVZAR-NEIKQTTESA-N
Descrição geral
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9)) or N-(26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl)D-erythro-sphingosine (C26:0/d9-C18:1 EOS)] is a deuterated sphingolipid.
Aplicação
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9)) or N-(26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl)D-erythro-sphingosine (C26:0/d9-C18:1 EOS)] has been used as a standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS for quantitatively measuring stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860849P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)