Documentos Principais
791660P
Avanti
CER2(d9)
N-palmitoyl(d9) D-erythro-sphingosine, powder
Sinônimo(s):
16:0-d9 Ceramide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H58D9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
546.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (791660P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 791660P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791660P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)