Key Documents
860848P
Avanti
CER5-2′R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860848P, powder
Sinônimo(s):
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H58D9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
562.96
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860848P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860848P
tipo de lipídio
sphingolipids
deuterated lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
Descrição geral
CER5-2′R(d9), also known as N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine has been used as a deuterium-labeled ceramide standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS for qualitative analysis of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860848P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available