Key Documents
860618P
Avanti
CER6-2′R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860618P, powder
Sinônimo(s):
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H60D9NO5
Número CAS:
Peso molecular:
580.97
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860618P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860618P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
Aplicação
CER6-2′R(d9) or N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine has been used as an internal standard for quantification of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860618P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available