330713X
Avanti
Deuterated Ceramide LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard, Single-vial Prepared Lipidomic Analytical Standard
About This Item
Produtos recomendados
forma
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
embalagem
ampule of 1 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
Componentes
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
- C16 Ceramide-d7 (d18:1-d7/16:0)40
- C18 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:0)20
- C24 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:0)40
- C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1(15Z))20
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C