LM6000
Avanti
d5-TG ISTD Mix I
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6000
Sinônimo(s):
d5-DG ISTD Mix I, d5-TG Internal Standard Mixture I, toluene:methanol (1:1)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM6000-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6000
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
6.85 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)