Documentos Principais
900422P
Avanti
16:0-(12-PAHSA)-18:1 TG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-Palmitoyl-2-[12′-(palmitoyloxy)octadecanoyl]-3-oleoyl-sn-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C71H134O8
Número CAS:
Peso molecular:
1115.82
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
neutral lipids
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC(O[C@@H](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C71H134O8/c1-5-9-13-17-20-23-26-29-30-33-35-38-44-49-55-61-69(73)77-65-67(64-76-68(72)60-54-48-43-37-34-31-27-24-21-18-14-10-6-2)79-71(75)63-57-51-46-41-40-42-47-53-59-66(58-52-16-12-8-4)78-70(74)62-56-50-45-39-36-32-28-25-22-19-15-11-7-3/h29-30,66-67H
chave InChI
FHNCLOCRTUMMBI-PESWWIRASA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900422P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)