850456P
Avanti
16:0-18:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PSPC; PC(16:0/18:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850456P-1g)
pkg of 1 × 25 mg (850456P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850456P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3/t40-/m1/s1
chave InChI
PZNPLUBHRSSFHT-RRHRGVEJSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850456P-500MG | 4061835230853 |
850456P-1G | 4061835230839 |
850456P-25MG | 4061835230846 |