Documentos Principais
870870P
Avanti
C4:0L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Butanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
267.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 x 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[N+](C[C@H](OC(=O)CCC)CC(=O)[O-])(C)(C)C
chave InChI
SRYJSBLNSDMCEA-SBSPUUFOSA-N
Aplicação
Cancer Research
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870870P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)