Key Documents
870294P
Avanti
18:0 PE Square
powder
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-square (sodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H85NNaO11P
Número CAS:
Peso molecular:
894.14
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 10 mg (870294P-10MG)
package of 1 × 25 mg (870294P-25MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC1=C(OCC)C(C1=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870294P-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870294P-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3