Documentos Principais
860342P
Avanti
14:0 PC-d9
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9, powder
Sinônimo(s):
[(2R)-2,3-di(tetradecanoyloxy)propyl] 2-[tris(trideuteriomethyl)azaniumyl]ethyl phosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H63NO8PD9
Número CAS:
Peso molecular:
686.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860342P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860342P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
chave InChI
CITHEXJVPOWHKC-LNEGZTHBSA-N
Descrição geral
14:0 PC-d9 is a deuterated phosphocholine (PC) wherein nine protons of dimyristoyl are replaced by deuterium.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860342P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of materials chemistry. B (2012)