Documentos Principais
860352P
Avanti
16:0 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand 860352P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H71NO8PD9
Número CAS:
Peso molecular:
743.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860352P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860352P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
chave InChI
KILNVBDSWZSGLL-IFKPPQQBSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860352P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn