Key Documents
855678L
Avanti
17:0-22:4 PC-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-heptadecanoyl-2-docosatetraenoyl-sn-glycero(d5)-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H81D5NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
829.19
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.12
Ensaio
>99% (TLC)
forma
solution
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (855678L-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C