Documentos Principais
860362P
Avanti
18:0 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand 860362P, powder
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H79NO8PD9
Número CAS:
Peso molecular:
799.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860362P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860362P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
Descrição geral
18:0 PC-d9 is a deuterated phosphocholine (PC) in which nine protons of distearoyl are replaced by deuterium.
Aplicação
18:0 PC-d9 has been used as a standard for the quantification of choline and choline metabolites from milk and blood samples using liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860362P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Feeding increasing amounts of ruminally protected choline decreased fatty liver in nonlactating, pregnant Holstein cows in negative energy status
Zenobi MG, et al.
Journal of Dairy Science, 101(7), 5902-5923 (2018)
Choline and choline metabolite patterns and associations in blood and milk during lactation in dairy cows
Artegoitia VM, et al.
Testing, 9(8) (2014)
Choline and choline metabolite patterns and associations in blood and milk during lactation in dairy cows
Artegoitia VM, et al.
PLoS ONE, 9(8) (2014)