Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
p.e.
244 °C/10 mmHg (lit.)
pf
48-50 °C (lit.)
alteração de massa
M+15
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(Oc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])Oc3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
chave InChI
XZZNDPSIHUTMOC-KLHTYYPYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)