857460M
Avanti
16:0 aldehyde-d9
hexadecanal(d9), methylene chloride solution
Sinônimo(s):
110843
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90% (contains dimer, trimer, tetramer, TLC)
forma
methylene chloride solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (857460M-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857460M
concentração
1 mg/mL (857460M-1mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(CCCCCCCCCCCC([H])=O)[2H]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2