MABN685
Anti-KDM4A Antibody, clone5H1
ascites fluid, clone 5H1, from mouse
Sinônimo(s):
Lysine-specific demethylase 4A, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3A, Jumonji domain-containing protein 2A, KDM4A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM4A(9682)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected KDM4A in NTERA-2 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected KDM4A-hIgGFc transfected HEK293 cell lysates.
Descrição-alvo
Nota de análise
HEK293 and KDM4A-hIgGFc transfected HEK293 cell lysates