Key Documents
SAB5702897
Sigma-Aldrich
Anti-KDM4A Antibody, clone 9A9G6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
JHDM3A, JMJD2, JMJD2A, TDRD14A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9A9G6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
150 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
1.00 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GDGRVTVGEPCTRKKGSAARSFSERELAEVADEYMFSLEENKKSKGRRQPLSKLPRHHPLVLQECVSDDETSEQLTPEEEAEETEAWAKPLSQLWQNRPPN
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM4A(9682)
Descrição geral
This gene is a member of the Jumonji domain 2 (JMJD2) family and encodes a protein containing a JmjN domain, a JmjC domain, a JD2H domain, two TUDOR domains, and two PHD-type zinc fingers. This nuclear protein functions as a trimethylation-specific demethylase, converting specific trimethylated histone residues to the dimethylated form, and as a transcriptional repressor. [provided by RefSeq, Apr 2009]
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 550-650 of human KDM4A (O75164).
Aplicação
WB, IP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1