857138C
Avanti
18:2 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:2(9Z,12Z)/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1-linoleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Ensaio
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (857138C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (857138C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL (857138C-10mg)
10 mg/mL (857138C-25mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)