857125C
Avanti
20:4 Lyso PA
1-arachidonoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), chloroform
Sinônimo(s):
arachidonoyl lysophosphatidic acid; 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0); 20:4 LPA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (857125C-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857125C
concentração
10 mg/mL (857125C-10mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C23H39O7P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(25)29-20-22(24)21-30-31(26,27)28;/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H2,26,27,28);1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;/t22-;/m1./s1
chave InChI
MQNJYFKSBIEJTA-PWZWHAFSSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)