857120P
Avanti
14:0 Lyso PA
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(14:0/0:0); 14:0 LPA; 110677
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (857120P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (857120P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857120P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C17H35O7P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(19)23-14-16(18)15-24-25(20,21)22;/h16,18H,2-15H2,1H3,(H2,20,21,22);/q;+1/p-1/t16-;/m1./s1
chave InChI
HGENTPHNTSLRPB-PKLMIRHRSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)