855275P
Avanti
08:0 Lyso PC
1-octanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
1-octanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(8:0/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (855275P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 855275P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCC)=O
chave InChI
ZVPMBHRQDPDKEF-OAHLLOKOSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn