Documentos Principais
870857P
Avanti
24:0(d4) carnitine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
Tetracosanoyl (9,9,10,10-d4) L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H57D4NO4
Número CAS:
Peso molecular:
515.84
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (870857P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCC([2H])(C(CCCCCCCCCCCCCC)([2H])[2H])[2H])=O)CC([O-])=O
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870857P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)