Documentos Principais
855376P
Avanti
11:0 Lyso PC
1-undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
1-undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(11:0/0:0)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H40NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
425.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (855376P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 855376P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H40NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19(22)25-16-18(21)17-27-28(23,24)26-15-14-20(2,3)4/h18,21H,5-17H2,1-4H3/t18-/m1/s1
Aplicação
11:0 Lyso PC is suitable for use as a standard micelle component for the purification of human cytochrome P450s 3A4 and 1A2.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855376P-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Affinity purification of recombinant human cytochrome P450s 3A4 and 1A2 using mixed micelle systems
Ahn T, et al.
Protein Expression and Purification, 101, 37-41 (2014)
R E Stafford et al.
Biochemistry, 28(12), 5113-5120 (1989-06-13)
The critical micelle concentration (cmc) of several lysophospholipids and of a lysophospholipid analogue was determined from surface tension measurements using the maximum bubble pressure method and/or 31P NMR. The use of the maximum bubble pressure method has now been extended