Documentos Principais
855674P
Avanti
2-16:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-hydroxy-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H50NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
495.63
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855674P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)