852804C
Avanti
C18(Plasm)-20:4 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinônimo(s):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 5 mL (852804C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 852804C
concentração
1 mg/mL (852804C-5mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO7P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(45)51-42(41-50-52(46,47)49-39-37-44)40-48-38-35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,35,38,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-34,36-37,39-41,44H2,
chave InChI
URPXXNCTXCOATD-FXMFQVEGSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)