Documentos Principais
852474C
Avanti
C18(plasm)-18:1(d9) PE
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Sinônimo(s):
1-(1Z-OCTADECENYL)-2-OLEOYL(D9)-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H71D9NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
739.11
Código UNSPSC:
41141825
NACRES:
NA.28
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (852474C-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL (852474C-1MG)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl(d9)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (C18(plasm)-18:1(d9) PE) is a deuterated derivative of C18(plasm)-18:1 PE.
Embalagem
5ML Clear Glass Sealed Ampule (852474C-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)