840512C
Avanti
16:0 Phosphatidylethanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (840512C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (840512C-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840512C
concentração
10 mg/mL (840512C-25mg)
25 mg/mL (840512C-500mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-6-3)45-37(39)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h35H,4-34H2,1-3H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
chave InChI
MAGNEPCJIVJZIK-RUQJKXHKSA-M
Descrição geral
Aplicação
- as an internal standard in liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) analysis of PEth in human whole blood
- as an internal standard to spike blood samples for in liquid chromatography high-resolution mass spectrometry (LC−HRMS) analysis
- as a standard in calibration curve generation and validation of ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS/MS)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)