Documentos Principais
800854P
Avanti
1,3-17:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1,3-Diheptadecanoyl-glycerol (d5)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H67D5O5
Número CAS:
Peso molecular:
602.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (800854P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C37H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-33-35(38)34-42-37(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,38H,3-34H2,1-2H3/i33D2,34D2,35D
Aplicação
1,3-17:0 D5 DG has been used as an internal standard for lipid extraction. It has also been used for the incubation of rat tissue samples.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800854P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Functional Effects of the Buckwheat Iminosugar d-Fagomine on Rats with Diet-Induced Prediabetes
Ramos-Romero S, et al.
Molecular Nutrition And Food Research, 62(16), 1800373-1800373 (2018)
MIGA2 Links Mitochondria, the ER, and Lipid Droplets and Promotes De Novo Lipogenesis in Adipocytes
Freyre C A C, et al.
Molecular Cell, 76(5), 811-825 (2019)
Sara Ramos-Romero et al.
Molecular nutrition & food research, 64(1), e1900564-e1900564 (2019-10-28)
This study examines the long-term functional effects of d-fagomine on sucrose-induced factors of metabolic dysfunctions and explores possible molecular mechanisms behind its action. Wistar Kyoto rats are fed a 35% sucrose solution with d-fagomine (or not, for comparison) or mineral