Documentos Principais
763160
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 thiourea
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3D4H2N2S
Peso molecular:
106.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])NC(NC1([2H])[2H])=S
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
chave InChI
PDQAZBWRQCGBEV-LNLMKGTHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)