Documentos Principais
700372P
Avanti
DC-cholesterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3ß-[N-(N′,N′-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol(d7) hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H50D7ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
544.30
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (700372P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Lipidomics
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700372P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)