Key Documents
700368P
Avanti
3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid-d5, 3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanate-d5, 3α,7α-dihydroxycholestanoic acid-d5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H41D5O4
Peso molecular:
439.68
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700368P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
lipidomics
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3