Documentos Principais
700365P
Avanti
3α,7α-dihydroxy-5β-cholestanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3α,7α-Dihydroxycoprostanic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O4
Número CAS:
Peso molecular:
434.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 x 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700365P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3