Documentos Principais
700192P
Avanti
ox-18:2 Cholesterol
powder
Sinônimo(s):
Oxidized cholesteryl linoleate
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 500 μg (700192P-500UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Cholesteryl linoleate is enzymatically oxidized by 15-lipoxygenase (15-LO). These oxidized cholesterol ester (oxCE) species contains 40% of the total CE pool in which cholesteryl linoleate is oxidized to a great extent.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700192P-500UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Electrospray MS/MS reveals extensive and nonspecific oxidation of cholesterol esters in human peripheral vascular lesions
Hutchins P M, et al.
Journal of Lipid Research, 52(11), 2070-2083 (2011)