Documentos Principais
228180
Sigma-Aldrich
Cholesterol Esterase, Microbial
Cholesterol Esterase, Microbial, CAS 9026-00-0, is a native enzyme that catalyzes hydrolysis and formation of cholesterol esters, ranging from cholesterol acetate to cholesterol stearate.
Sinônimo(s):
Cholesterol Esterase, Microbial, CE, Sterolester Acylhydrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade específica
≥100 units/mg protein
≥70 units/mg dry wt.
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
light brown
solubilidade
10 mM potassium phosphate/sodium hydroxide, 0.1% BSA, pH 7.5: soluble
atividade externa
Catalase ≤1.5%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Native, microbial cholesterol esterase. Catalyzes hydrolysis and formation of cholesterol esters, ranging from cholesterol acetate to cholesterol stearate.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol cholesterol ester per min at 37°C, pH 6.5.
Reconstituição
Reconstitute just prior to use. Enzyme will lose activity in solution upon storage.
Outras notas
Allain, C.C., et al. 1974. Clin. Chem.20, 470.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1