700117P
Avanti
zymostenol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand 700117P, powder
Sinônimo(s):
zymostenol-d7
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700117P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 700117P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Zymostenol is a demethylation product of 24,25-dihydrolanosterol (24,25-DHL). It acts as a substrate for Δ8,7-sterol isomerase (EBP).
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700117P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Diverse Chemical Scaffolds Enhance Oligodendrocyte Formation by Inhibiting CYP51, TM7SF2, or EBP
Cell Chemical Biology (2019)
Insig-mediated degradation of HMG CoA reductase stimulated by lanosterol, an intermediate in the synthesis of cholesterol
Cell Metabolism, 1(3), 179-189 (2005)