Key Documents
Z690406
Ace replacement quick-release clamp
diam. 60 mm, fits 250 mL and 500 mL PTFE reactors
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.51
fabricante/nome comercial
Ace Glass 6517-22
Diâmetro
60 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Ace quick-release clamps are replacements for the Ace all-PTFE filter reactor assembly.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)