Z690007
Aldrich® bath clamp
size S, Overall L 89 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
tamanho
S
Total C
89 mm
capacidade da garra
5-10 mm
Descrição geral
Corrosion resistant nickel-plated finish. Holds glassware, tubes and thermometers onto bath walls up to 9mm thick. Knurled thumbscrew tightens jaws to hold objects firmly. Large bath clamp is supplied with vinyl and fiberglass sleeve prong covers for high temperature applications.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z690007-1EA | 4061833306192 |