Voltar
Ace replacement quick-release clamp
Products
Categoria de produto
clamps (1)
Fabricante
Diâmetro (mm)
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z690406
Ace replacement quick-release clamp,
diam. 60 mm, fits 250 mL and 500 mL PTFE reactors