Z682330
Ace rotary evaporator condenser complete "A" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass
fabricante/nome comercial
Büchi equivalent, 40633
Categorias relacionadas
Descrição geral
The complete "A" evaporator condenser assembly includes the main glass condenser body with inner coil for angled installation, GL threaded caps and hose barbs. Bottom joint is 35/20. It is designed to fit Büchi® evaporator models 200/205 and series 114-144.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z682330-1EA | 4061832352053 |