Documentos Principais
Z645214
IKA® M 21 spare cutter
M 21 spare cutter, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Materiais
stainless steel
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 328200
adequação
suitable for (crushing materials up to Mohs hardness 5)
Descrição geral
Stainless steel replacement bat for use with the IKA M 20 Universal Mill, for breaking substances up to Mohs hardness 5.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)