Documentos Principais
Z657182
IKA® A11 basic grinding chambers
A 11.5 grinding chamber, 1/cs
Sinônimo(s):
grinders, grinding chambers, grinding mills
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.74
Características
CE compliant
CSA approved
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 0002983100
tamanho
80 mL , effective volume
Descrição geral
Replacement grinding bowl for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill. Made of Tefcel (ETFE, glass fiber reinforced) with stainless steel inlet (AISI 316L), usable volume 80ml. Has good chemical and low temperature resistance down to -200 °C.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)