Documentos Principais
Z243914
Supelco
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
Sinônimo(s):
Cylindrical TLC tank
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
D.E. × A
6.5 cm × 21.0 cm
Descrição geral
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)